Läs mer
BRAND™ Silberbrand™ ETERNA Klass B Borosilikatglas Lågformsmätcylinder
Produktkod. 10383531 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10383531
Brand: BRAND™ 42064
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av DURAN™ Borosilikatglas och uppfyller DIN EN ISO 4788 standarder. BRAND™ Silberbrand™ ETERNA Klass B borosilikatglas Lågformsmätcylinder med bärnstensfärgade graderingar ger snabb och enkel volymbedömning med ogenomskinliga, ljusa vätskor. Inkluderar integrerad pip för att förhindra spill under hällning medan sexkantig glasbas ger stabilitet.
  • Tillverkad av DURAN™ Borosilikatglas
  • Överensstämmer med DIN EN ISO 4788 standarder
  • Bärnstensfärgade graderingar ger snabb och enkel volymbedömning med ogenomskinliga, ljusa vätskor.
  • Inkluderar integrerad pip för att förhindra spill under hällning
  • Sexkantig glasbas ger stabilitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bastyp Hexagonal
Kalibrering Att innehålla
Form Rund
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
Klass B
Höjd (metrisk) 340 mm
Toleransmått ±20 ml
Typ Graderad mätcylinder
Material Borsilikatglas
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Examen 50 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±20 ml
Indelning 50mL