Läs mer
Ambion™ Silencer™ Välj Custom Designed siRNA
Produktkod. p-9699000
Renhet:
HPLC
Standard
Kvantitet:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Förpackningsstorlek:
20nmol
40nmol
5nmol
Produktkod. 15501054
Brand: Ambion™ 4399665
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Silencer™ anpassade siRNA (omodifierade 21-bp duplex) är kostnadseffektiva RNA-interferens (RNAi) verktyg idealiska för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper.
  • Kostnadseffektiva RNA-interferensverktyg (RNAi) idealiska för att slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper
  • Använd GeneAssist™ Anpassad siRNA Builder för att designa och beställa ett anpassat siRNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller torkat siRNA och nukleasfritt vatten (1,75 ml), levererat vid rumstemperatur. Vid mottagande, förvara siRNA i en icke-frostfri frys vid eller under -20 °C.
Beskrivning GeneAssist - Specialdesignad Silencer™ Välj siRNA
RNAi typ siRNA [small interfering RNA]
För användning med (applikation) Slå ner genuttryck för att studera proteinfunktion i ett brett spektrum av celltyper
Produktlinje Silencer™ Välja
Produkttyp Specialdesignad siRNA
Renhet Standard
Kvantitet 5 nmol
Frakt skick Omgivning
Temperatur (metrisk) Förvara vid mottagandet i en icke-frostfri frys vid eller under -20 °C