Läs mer
Ambion™ Silencer™ Validerat siRNA
Renhet:
CY3-märkt
FAM Märkt
HPL-OLIGOC
HPLC
In Vivo
Standard
Kvantitet:
1μ mol
10μ mol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- De Silencer™ Utvalda siRNA är klassiska 21-merer som innehåller de senaste förbättringarna inom siRNA-design, effektförutsägelsealgoritmer utanför målet och kemi
- Silencer™ Utvalda validerade siRNA är funktionellt testade för att minska målgenexpression
- Uppsättningar av Silencer™ Utvalda siRNA-bibliotek finns också tillgängliga i rör eller platta för screening med hög genomströmning
- De Silencer™ Välja positiva och negativa kontroll-RNA bör inkluderas i varje siRNA-experiment
Fördelarna med att använda Silencer™ Välj siRNA inkluderar:
- Stark– upp till 100 gånger mer potent än för närvarande tillgängliga siRNA och färre effekter utanför målet
- Mest specifika– LNA™ kemiska modifieringar minskar effekterna utanför målet med upp till 90 %
- Pålitlig– visat förbättringar i konsekvens och tillförlitlighet för fenotypiska resultat
- Garanterat– 100% garanterat tystnad, den bästa garantin i branschen
Notera:Silencer™ Fördesignad& Validerade siRNA är designade med vår första generations algoritm och INNEHÅLLER INTE några kemiska modifieringar. De rekommenderas för att slutföra in vitro RNAi-studier som började användas Silencer™ siRNA. För nya studier rekommenderar vi Silencer Select siRNA.
Ungefärliga handläggningstider*
- Standardrening: 4 arbetsdagar
- HPLC-rening: 6 arbetsdagar (20 och 40 nmol); 15 arbetsdagar (250 nmol)
- In vivo redo: 15 arbetsdagar (250 nmol)
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur |
| Beskrivning | Silencer™ Validerat siRNA |
| RNAi typ | siRNA [small interfering RNA] |
| Produktlinje | Silencer |
| Renhet | Standard |
| Kvantitet | 40 nmol |
| Temperatur (metrisk) | Förvara i rumstemperatur |