Läs mer
Thermo Scientific™ SilTite™ Ersättningshylsor, muttrar och bottenplattastätningar
Produktkod. 10713677 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Agilent SSL-injektorer
Alla SilTite Kit
MS-gränssnitt
Thermo Scientific DSQ GC-MS Interface Kit
Thermo Scientific DSQ GC-MS-gränssnitt
Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL och ISQ GC-MS gränssnittssatser
Inkluderar:
Pk. av 10 hylsor
Pk. av 5 nötter
Beskrivning:
290 MA201
290 MA202
290 MA203
290 MA205
290 MA207
290 MT211
290 MT221
290 MT222
290 MT223
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Produktkod. 10713677
Brand: Thermo Scientific™ 290MT222
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Eliminera läckor med Thermo Scientific™ SilTite Skoning.
Eliminera läckor med Thermo Scientific™ SilTite Ferrule, som bildar en stark, permanent, lufttät tätning runt kapillärkolonnen.
  • SilTite metallhylsor och muttrar är gjorda av samma material och har samma värme
  • expansionskoefficient
  • Basen på hylsan är platt och bildar en perfekt tätning med MS-gränssnittet
  • Beslagets temperaturtolerans ligger långt över gränsen för injektorn, MS-gränssnittet eller GC-ugnen
  • Till skillnad från andra hylsor behöver den inte dras åt efter installationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Ersättning SilTite Hylsor
Beskrivning 290 MT222
För användning med (utrustning) Thermo Scientific DSQ GC-MS Interface Kit
Material SilTite Metall
Inkluderar Pk. av 10 hylsor
Diameter (metrisk) Insida 0.32 mm
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.