Läs mer
Kiseldioxid, aktiv, EcoChrom™ , MP Biomedicals™
Produktkod. 11373539 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. 11373539
Brand: MP Biomedicals 0202747
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
CAS 7631-86-9
Kvantitet 500 g
Molekylformel O2Si
MDL-nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Synonym Silica, Dioxosilane
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=[Si]=O
IUPAC-namn dioxosilan
Molekylvikt (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formel vikt 60.08