Läs mer
Silikagel, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15661360 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
500g
Paket med 6
Produktkod. 15661360
Brand: Honeywell-Fluka 13767500G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Med fuktindikator fri från tungmetaller
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112926-00-8
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.083
MDL-nummer MFCD00011232
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica Gel
Material Silica Gel
Kvantitet 500 g
UN-nummer NONH for all modes of transport