Läs mer
Silica Gel Rubin, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7120754 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
Produktkod. 15657350
Brand: Honeywell-Fluka 858151KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Torkmedel, med fuktindikator, koboltfri
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112926-00-8
Molekylformel O2Si
Molekylvikt (g/mol) 60.083
MDL-nummer MFCD00011232
InChI-nyckel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-namn dioxosilan
LEDER O=[Si]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel Rubin
Kokpunkt 2230°C
Färg Rött
Smältpunkt 1600°C
Fysisk form Grynig
pH 9.0
Material Silica Gel
Kvantitet 1 kg
UN-nummer NONH for all modes of transport
Odör Odorless
Förpackning Poly flaska
Visa mer Visa mindre
Produktbeteckning
  • Silica gel Rubin