Läs mer
Macherey-Nagel™ Standard SIL G kiseldioxidlager på glasplattor
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Mått (L x B):
50 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 200 mm
Kvantitet:
25-pack
25/förpackning
50-pack
Tjocklek (metrisk):
0,25 mm
Fluorescerande indikator:
UV254
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
Beskrivning
Separera icke-flyktiga blandningar med omodifierade standardkiselskikt för TLC (Tunnskiktskromatografi). Standard SIL G kiseldioxidlager på glasskivor finns i en mängd olika plattstorlekar och lagertjocklekar. Välj en fluorescerande indikator och välj från en mängd olika förpackningsstorlekar.
Glas TLC plattor, SIL G/UV 254.
- Förbelagda, färdiga att använda plattor
- Brett utbud av plåtstorlekar, ytbeläggningar och underlag
- Silica 60
- specifik yta (BET)∼ 500 m2/g
- Genomsnittlig porstorlek 60Å
- Specifik porvolym 0,75 ml/g,
- Partikelstorlek 5 –17μ m
- Standardbetyg
- För analysplattor 0,25 mm
- För förberedande plattor 0,5 och 1 mm
- För 2 mm förberedande skikt används ett något grövre material.
- Manganaktiverat zinksilikat med grön fluorescens för kortvågig UV (254 nm)
- Speciellt oorganiskt fluorescerande pigment med blå fluorescens för långvågig UV (366 nm)
- Mycket polymera produkter, som är stabila i nästan alla organiska lösningsmedel och resistenta mot aggressiva visualiseringsreagens
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Silica 60 |
| Partikelstorlek | 5 till 17μ m |
| Porstorlek | 60Å |
| Kvantitet | 50-pack |
| Typ | Glasplatta |
| Porvolym | 0.75 mL/g |
| Specifik yta | ∼500 m2 /g |
| Tjocklek (metrisk) | 0,25 mm |
| Mått (L x B) | 100 x 200 mm |