Läs mer
Silicagel orange, för torkningsändamål, giftfri kvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3593513 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
Produktkod. 10005313
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1327-36-2 | Al2O5Si | 162.04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Torkmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1327-36-2
Molekylformel Al2O5Si
Molekylvikt (g/mol) 162.04
MDL-nummer MFCD00077645
InChI-nyckel HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silica gel orange
Färg Orange
Fysisk form Pärlor
Material Silica Gel
Kvantitet 250 g
Förlust vid torkning 2% max. (120°C, 2 h)
Förpackning Glasflaska
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.