Läs mer
Fisherbrand™ Silikon Platina-härdad slang
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Förpackningsstorlek:
10m
5m
Beskrivning
Denna slang har ingen lukt, fläck eller reaktion med klor. På grund av materialkonstruktionen har den utmärkta ozon-, temperatur- och elektriska egenskaper och det är mindre sannolikhet för extruderingslinjer på både inre och yttre ytor och därför mindre bakteriologisk uppbyggnad. Den platinahärdade slangen har högre klarhet utan gulning, vilket man kan göra med peroxidhärdade material.
- Hög klarhet
- 60 °IRHD± 5 °C
- FDA, BGA& WRC godkänd
- Temperaturområde: -60 °C till 200 °C
- Kan användas för livsmedel, laboratorier, läkemedel och medicinska tillämpningar
- Antividhäftande, hydrofobisk
- Hög elektrisk och ozonbeständighet
- Hål: 2 mm
- Vägg: 1 mm
- Ytterdiameter: 4 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA, BGA och WRC godkända |
| Diameter (metrisk) Inre | 2 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm. |
| För användning med (applikation) | För livsmedel, laboratorier, läkemedel och medicin |