Läs mer
Fisherbrand™ Silikonpumpslang
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,4 mm
Förpackningsstorlek:
15m
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Klass 6 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 3,2 mm |
| Material | Silikon |
| Total längd (metrisk) | 1500 cm |
| Tjocklek (metrisk) | 1,6 mm |
| För användning med | Peristaltisk pump |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Färg | Genomskinligt |
| Produkttyp | Slangar för pumpar |