Läs mer
Cytiva Silikonslang
Handla allt Cytiva Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
3,1 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Slang, 140 mm, i.d. 3,1 mm
- Silikon
- Förpackningsstorlek 2 st
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangar |
| Diameter (metrisk) Inre | 3,1 mm |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| För användning med | För P-1 peristaltisk pump |
| Total längd (metrisk) | 140 mm |
| Material | Silikon |