Läs mer
BRAND™ Silikonslang
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
12 mm
Förpackningsstorlek:
25m
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 4 mm |
| Material | Silikongummi |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6 mm |
| Total längd (metrisk) | 25 m |
| Slangstorlek | 4 x 6 mm |
| Färg | Genomskinligt |