Läs mer
Integra Biosciences™ Silikonslang för DOSE IT peristaltisk pump
Produktkod. 12633275
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
Förpackningsstorlek:
25m
Produktkod. 12633275
Brand: Integra Biosciences™ 171033
Bara null kvar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 3 mm
Total längd (metrisk) 3 m
För användning med För DOSE IT peristaltisk pump
För användning med (applikation) För ett brett spektrum av hanteringsuppgifter för flytande avfall som utförs vid laboratoriebänken