Läs mer
Scharlab SILIKONOLJA FÖR VÄRMEBAD 1L
Brand:  Scharlab SI00251000
SILIKONOLJA FÖR VÄRMEBAD 1L
Produktkod. 11302495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14537.25 SEK
    8980.85 SEK / 1 L
    Save 5556.40 SEK
    38% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 28-01-2026