Läs mer
Buerkle™ Förlängningsstång för användning med Buerkle™ SiloDrill
Kapacitet (metrisk):
400 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Rostfritt stål AISI 304
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Förlängning |
| Material | Rostfritt stål (V2A) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Förlängning för siloborr |
| Kapacitet (metrisk) | 400 ml |
| För användning med (applikation) | SiloDrill |
| Diameter (metrisk) Yttre | 40 mm |
| Längd (metrisk) | 100 cm |