Läs mer
Buerkle™ V4A rostfritt stål sticksäker provtagare
Produktkod. p-8014586
Längd (metrisk):
410 mm
1100 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10288080
Brand: Buerkle™ 53380410
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Har ett koniskt inlopp på spetsen som tillåter insamling av antingen mycket små eller större kvantiteter. Buerkle™ V4A Stainless Steel StickProof Sampler konstruerad i ett stycke utan kanter, spår eller springor för perfekt och enkel rengöring.
  • Ytan elektropolerad
  • Olika provkvantiteter upp till ca. 50 ml
  • Inkl. klämma och 100 PE provtagningspåsar 120x170 mm
  • Provtagare för pulver i läkemedelsområdet, tillverkad av rostfritt stål AISI 316L, material 1.4404
  • Smal spets kan sättas in enkelt och djupt för att ta provet
  • Fäst påsen med en stadig klämma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provtagare
Material Rostfritt stål (V4A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Inkluderar Klämma och hundra 120 x 170 mm provtagningspåsar av polyeten
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Avsluta Elektropolerad
Certifikat och efterlevnad ISTA standard
Diameter (metrisk) yttre topp 25 mm
Längd (metrisk) 410 mm