Läs mer
BINDER™ SILVER 3-årigt underhållsavtal
Handla allt BINDER Produkter
Varaktighet:
3 år
Beskrivning
- Underhållsservice enligt avtal
- Visuell inspektion av elektriska, mekaniska och säkerhetsrelaterade komponenter
- Kontroll av kontrollsvar
- 20% rabatt på reservdelar
- Test av alla nyckelfunktioner
- Kalibrering av en testtemperatur specificerad av användaren i mitten av det användbara utrymmet (utan certifikat)
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | BINDER Chambers Series CB, CB-S, CBF, KBF, KBF-S, KBF-S ECO, KNF P, KBF LQC, KBW, KBWF, KMF VD, VDL |
| Beskrivning | SILVER 3-årigt underhållsavtal - Underhållsservice enligt avtal, visuell inspektion av mekaniska och elektriska komponenter, kontroll av kontrollsvar, 20 % rabatt på reservdelar, testning av alla nyckelfunktioner, kalibrering av en testtemperatur specificerad av användaren i mitten av det användbara utrymmet, utan certifikat |
| Varaktighet | 3 år |
| Produkttyp | Installation Fjärrsupport |
| Serviceerbjudande | Underhållsservice enligt avtal, visuell inspektion av mekaniska och elektriska komponenter, kontroll av kontrollsvar, 20% rabatt på reservdelar, testning av alla nyckelfunktioner, kalibrering av en testtemperatur specificerad av användaren i mitten av det användbara utrymmet (utan certifikat) |