Läs mer
Silverkarbonat på Celite ,≈ 0,7 mmol Ag2CO3/g reagens, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11323427
Kvantitet:
15 mmol
75 mmol
Förpackningsstorlek:
15µmol
75µmol
Produktkod. 11323427
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 018202.W5
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Oxidationsmedel för alkoholer, dioler/trioler, hydrokinoner och aminer
Silverkarbonat används vid tillverkning av silverpulver. Det används i mikroelektronik. Silverkarbonat används som reagens i organisk syntes. Det används i Fetizon-oxidation, silverkarbonat på celite fungerar som ett oxidationsmedel för att bilda laktoner från dioler. Det används också vid Koenigs-Knorr-glykosylering. Det används också för att omvandla alkylbromider till alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 534-16-7
Molekylformel CH2Ag2O3
Molekylvikt (g/mol) 277.76
MDL-nummer MFCD00003403
InChI-nyckel WIKQEUJFZPCFNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonic acid; silver, carbonic acid disilver
PubChem CID 25203940
IUPAC-namn kolsyra;silver
LEDER C(=O)(O)O.[Ag].[Ag]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver carbonate on Celite
Namnnotering ∼0.7 mmole Ag2CO3/g reagent
Fysisk form Pulver
Kvantitet 15 mmol
Löslighetsinformation Soluble in water (0.03mg/ml at 20°C),dilute HNO3,ammonia and ammonium hydroxide. Insoluble in alcohol.
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.