Läs mer
Silver chloride, 99+%, extra pure
Produktkod. 10256600 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1kg
250g
50g
Produktkod. 10256600
Brand: Thermo Scientific Acros 211270500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7783-90-6 | AgCl | 143.32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-90-6
Molekylformel AgCl
Molekylvikt (g/mol) 143.32
MDL-nummer MFCD00003399
InChI-nyckel HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
IUPAC-namn silver(1+)klorid
LEDER [Cl-].[Ag+]
Specifikationer
Kokpunkt 1550.0°C
Kemiskt namn eller material Silver chloride
Smältpunkt 455.0°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99+%
Linjär formel AgCl
Fieser 05,580; 10,347
Merck Index 15,8648
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.93 mg/l (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vikt 143.32
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Silver chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Silver chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.