Läs mer
Silver(I) Oxide, Honeywell™
Produktkod. p-7071890 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 15622090
Brand: Honeywell Research Chemicals 22116310G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20667-12-3
Molekylformel Ag2O
Molekylvikt (g/mol) 231.74
MDL-nummer MFCD00003404
InChI-nyckel KHJDQHIZCZTCAE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn (argentiooxy)silver
LEDER [Ag]O[Ag]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Silver(I) Oxide
Kvantitet 10 g
UN-nummer 1479
Formel vikt 231.74g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus