missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Silver phosphate, 99% (metals basis)

Produktkod. p-4407821
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11311239

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011415.06

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 7784-09-0 | Ag3O4P | 418.57 g/mol

Silverfosfat kan användas inom fotografi och silverfärgning av biologiska material. Den används som fotokatalysator för fotokemisk uppdelning av vatten med synligt ljus och för produktion av aktiverat syre med samma metod. Den används i kristalltillväxt för scintillation, optik och dosimetri.

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 7784-09-0
Molekylformel Ag3O4P
Molekylvikt (g/mol) 418.57
MDL-nummer MFCD00014148
InChI-nyckel FJOLTQXXWSRAIX-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisilver phosphate, trisilver 1+ phosphate, unii-zl6t4y1xp8, zl6t4y1xp8, silver orthophosphate, trisilver orthophosphate, silver phosphate ag3po4, silberphosphat, trisilver 1+ orthophosphate, silver orthophosphate ag3po4
PubChem CID 159913
IUPAC-namn trisilver;fosfat
LEDER [Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-]P([O-])([O-])=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Silver phosphate
Smältpunkt 849°C
Färg Grå till svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99%
Löslighetsinformation Practically insoluble in water. Slightly soluble in dilute acetic acid. Freely soluble in dilute HNO3,ammonia,ammonium carbonate,alkali cyanides and thiosulfates.
Formel vikt 418.58
Odör Odorless
Känslighet Light sensitive
Utseende Yellow powder
Densitet 6.37
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.