Läs mer
Thermo Scientific™ Lösningsmedel av silyleringsgrad
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Använd speciellt tillverkade och förpackade Thermo Scientific™ Lösningsmedel av silyleringsgrad för att möta de höga behoven av silylering och andra känsliga derivatiseringsreaktioner. De renas, torkas och förpackas under kväve på bekvämt sätt Thermo Scientific™ Hypo-Vial™ Provförvaringsflaskor och levereras med elastomer septa för att möjliggöra omedelbar tillgång till provet utan exponering för fukt och syre. Använd polära lösningsmedel (acetonitril, dimetylformamid, dimetylsulfoxid, pyridin, tetrahydrofuran) för att underlätta reaktioner; opolära organiska lösningsmedel kan användas men kommer inte att accelerera reaktionshastigheten.
Avoid water or alcohol, as TMS reagents react with active hydrogen.
Avoid enolizable ketones.
Use dimethylformamide for steroids and other large molecules.
Use dimethylsulfoxide to prepare TMS derivatives of tertiary alcohols and some compounds with low solubility in other silylation solvents.
Pyridine is an excellent solvent and reaction medium for MS reactions and is an HCI acceptor in reactions involving organochlorosilanes.
Other commonly used solvents include tetrahydrofuran and acetonitrile.
Spécification
Spécification
| För användning med | GC |
| Faror | Flammable, Harmful, Irritant |
| Objektbeskrivning | Tetrahydrofuran (THF); 50 mL |
| Standardkomponenter | Tetrahydrofuran |
| Standardkoncentration | 98 to 100% |
| Förvaring | Room Temperature |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.