Läs mer
Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Thermal Cycler + Plastpaket
Handla allt Applied Biosystems ProdukterDescription
De Applied Biosystems SimpliAmp Thermal Cycler är en lättanvänd, kompakt och exakt termisk cykler designad för att passa alla labbs viktiga PCR-arbetsflöde. Innovationer som en responsiv färgpekskärm och VeriFlex temperaturkontrollteknik möjliggör enkel, exakt optimering. Och nu kan du komma åt din SimpliAmp cyklist med Thermo Fisher Connect, vilket ger dig friheten att designa och ladda upp dina metoder på ett säkert sätt från vilken mobil enhet eller stationär dator som helst.
SimpliAmp Thermal Cycler
Detta SimpliAmp Thermal Cycler-paketet innehåller en termisk cykler och antingen en MicroAmp EnduraTallrikar med MicroAmp Klara självhäftande filmer eller MicroAmp 8-rörsremsor med bifogade kupolförsedda lock.
MicroAmp 8-rörsremsor med bifogade kupolförsedda lock
MicroAmp 8-rörsremsor med påsatta kupolförsedda lock har individuellt fästa kupolformade lock, dubbla stora ändflikar och graderade 20-μ L-markörer på varje rör för att förhindra korskontaminering, pipetteringsfel och providentifieringsfel.
•Remsa med åtta rör med bifogade kupolformade lock som öppnas och stänger oberoende av varandra för att förhindra kontaminering och avdunstning
• Vinklade lock som ger effektiv positionering av rörremsor i ställ och termocyklerblock
• Etsad AH-bokstavsmärkning på enskilda rör synliga när locken är öppna eller stängda
• Dubbla ändflikar för korrekt märkning och enkel hantering
• Utexaminerad 20-μ L mätmarkörer på varje rör för visuell volymverifiering
MicroAmp EnduraTallrikar
MicroAmp EnduraPlates erbjuder utmärkt PCR- eller qPCR-prestanda i format utvecklade för att möta dina experimentella behov. De är en lösning för arbete som kräver speciell hantering och en ännu högre grad av hållbarhet för användning med multiinstrumentexperiment. De är validerade för användning med Applied Biosystems PCR termiska cykler för optimal passform och prestanda.
•Optimerad för prestanda med Applied Biosystems instrument
• Certifierad DNA-, RNAse- och PCR-hämmare fri med provtagningstester under processen
• Konstruerad enligt ANSI/SBS-standard, väl lämpad för högkapacitetslaboratorier och robothantering
• Finns i flera färger för enkel organisation av laboratorieanalyser
• Utmärkt mekanisk stabilitet och planhet för dina kompletta arbetsflödesbehov
MicroAmp Klara självhäftande filmer
MicroAmp Klara självhäftande filmer skapar en säker försegling över en hel mikroplatta för att förhindra avdunstning och kontaminering från brunn till brunn.
•Lim ger tät försegling över brunnar för att förhindra läckor och avdunstning.
•Lätt att applicera och ta bort
• Tillgänglig som klar (ekonomisk och klibbig) eller optisk (klar för realtids-PCR och icke-klibbig)
Specifications
Specifications
| Termisk noggrannhet | ±0,25 °C (35 °C till 99,9 °C) |
| Innehåll och lagring | • SimpliAmp Thermal Cycler • 5 x MicroAmp EnduraPlate Optiska 96-brunnars genomskinliga reaktionsplattor med streckkod (100 plattor totalt) • 1 x MicroAmp Klara självhäftande filmer (100 filmer) |
| Kompatibilitet med hög genomströmning | Manuella protokoll |
| För användning med (utrustning) | GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2700, Veriti™ Thermal Cycler, 2720 Thermal Cycler |
| Termisk enhetlighet | <0,5 °C (20 sek. efter att ha nått 95 °C) |
| Mått | 18,1 x 9,5 x 8,3 tum (46 x 24 x 21 cm) |
| Kapacitet | 96-brunnar, 0,2 ml |
| Spänning | 100 till 240 V |
| Visningstyp | 8 tum Färg TFT LCD pekskärm |
| Produkttyp | PCR-maskin |
| Show More |