Läs mer
Thermo Scientific™ Encelliga provhållare för GENESYS™ och BioMate™ 160 spektrofotometrar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
För användning med (utrustning):
840-303600 karusellbas med fyra lägen
GENESYS 140/150/180 & BioMate 160 spektrofotometrar
GENESYS 140/150/180, BioMate 160 spektrofotometrar
GENESYS 30/40/50
GENESYS 30/40/50 spektrofotometrar
SPECTRONIC 200 och GENESYS 30/40/50 spektrofotometrar
Typ:
Cellhållare för lång väg
Cellhållare i Beckman-stil
Cylindrisk cellhållare
Encellsprovhållare
Individuell justerbar filterhållare
Mikrocellshållare för engångsbruk
Provhållare för film/filter
Provrör och flaskhållare
Provrörslock
Slanginlopps-/utgångssats
Håller:
10 mm kyvett (1)
10 mm till 100 mm kyvett (1)
12 mm till 25 mm diameter provrör och flaskor
20 till 100 mm kyvett (1)
5 - 100 mm cylindriska celler
5 mm till 100 mm cylindrisk kyvett (1)
5 till 100 mm cylindrisk kyvett (1)
Encellig kyvett eller provrör med diameter 10 mm
Filter upp till 10 mm tjocka
Filter/linser upp till 50 mm långa x 80 mm höga x 10 mm tjocka. Minsta filterstorlek 18 mm.
Filter/linser upp till 50 mm långa x 80 mm höga x 6 mm tjocka
Fyrkantig 10 mm Banlängd Kyvett
Höga rör och flaskor (lock öppet)
In- och utloppsslangar (ingår)
Korta mikroceller i Beckman-stil
Mikroceller engångs 50μ L plast Uvetter™
missing translation for 'unitSize'
Varje
Descrizione
Få ut det mesta av varje prov. Tillbehör till Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis spektrofotometrar är designade för att du ska kunna arbeta smartare, inte hårdare. Vi erbjuder ett brett utbud av alternativ för att uppfylla dina mätkrav. Kabelfri, snap-in-design möjliggör enkelt utbyte av tillbehör.
Vi tillhandahåller encellslösningar för mätning av olika typer av prover.
Få ut det mesta av dina mätningar med tillbehör för GENESYS Vis/UV-Vis spektrofotometrar familj. Förenkla provtagningen med enkel åtkomst, flexibilitet och val för att passa dina olika testbehov.
Specifica
Specifica
| Beskrivning | Provhållare för film/filter rymmer filter/linser upp till 50 mm långa, 80 mm höga och 10 mm tjocka. Levereras monterad i ett avtagbart provfacksfoder. |
| Typ | Provhållare för film/filter |
| För användning med (applikation) | Mätning av sändande fasta prover såsom glas- eller plastpaneler, optiska filter och specialfilmer på glas- eller plastsubstrat. |
| För användning med (utrustning) | GENESYS 140/150/180, BioMate 160 spektrofotometrar |
| Håller | Filter/linser upp till 50 mm långa x 80 mm höga x 10 mm tjocka. Minsta filterstorlek 18 mm. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto