Läs mer
Applied Biosystems™ TaqMan™ SNP genotypningsanalys, människa
Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
L (2400 reaktioner), gjord på beställning
M (1000 reaktioner), gjord på beställning
S (300 reaktioner), gjord på beställning
Förpackningsstorlek:
300 reaktioner
Varje
Beskrivning
Innehåller
Två omärkta PCR-primers: (framåt- och bakåtprimrar vid 900 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems VIC™ färga: MGB märkt prob detekterar Allel 1-sekvensen (prober vid 200 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems 6FAM™ färga: MGB märkt sond detekterar Allel 2-sekvensen (sonder vid 200 nM slutkoncentration)
- Large selection of SNP assays advances validation and screening studies for disease association and population stratification applications
- Easy-to-use, single-tube format
- Robust assay design provides highly accurate, reproducible and reliable results
- Simple workflow enables quick results
- Stort urval av SNP-analyser främjar validerings- och screeningstudier för sjukdomsassocierings- och populationsstratifieringsapplikationer
- Lätt att använda, enkelrörsformat
- Robust analysdesign ger mycket exakta, reproducerbara och tillförlitliga resultat
- Enkelt arbetsflöde möjliggör snabba resultat
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Två omärkta PCR-primers: (framåt- och bakåtprimrar vid 900 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems VIC™ färga: MGB märkt prob detekterar Allel 1-sekvensen (prober vid 200 nM slutkoncentration); En Applied Biosystems 6FAM™ färga: MGB märkt prob detekterar Allel 2-sekvensen (prober vid 200 nM slutkoncentration). Butik vid -15° till -25 °C |
| Beskrivning | Enkelrör TaqMan SNP genotypningsanalyser |
| Kvantitet | S (300 reaktioner), gjord på beställning |
| För användning med (applikation) | Genotypsbestämning |
| Antal reaktioner | 300 reaktioner |
| Provtyp | Mus |