Läs mer
Notrax Skystep™ Ergonomisk gummimatta med gjutna kanter
Produktkod. 17702138
Längd (metrisk):
90 cm
120 cm
150 cm
Produktkod. 17702138
Brand: Notrax 455S0034BL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ergonomiskt och ekonomiskt konstruerad, den Skystep™ är utformad för att suga till marken för att förhindra att mattan förskjuts samtidigt som den fångar luft i dess kammare. Dessa luftfickor i kombination med gummits elasticitet skapar en ultimat dämpande effekt samtidigt som mattan håller mattan lätt.
  • Ergonomiskt och ekonomiskt konstruerad, den Skystep™ utnyttjar luftens kraft
  • Skystep™ är utformad för att suga till marken för att förhindra att mattan förskjuts samtidigt som den fångar luft i dess kammare
  • Dessa luftfickor i kombination med gummits elasticitet skapar en ultimat dämpande effekt samtidigt som mattan håller mattan lätt
  • Integrerade fasade kanter på alla fyra sidor för att förhindra snubbling på mattan
  • Lösläggning utan installation krävs
  • Halkskyddsklass R9 enligt DIN 51130 och BG-regel BGR181
  • Fri från DOP, fri från DMF, fri från ozonnedbrytande ämnen, fri från silikon och fri från tungmetaller
  • 100% naturgummiblandning
  • Allmänna applikationer
Specifikationer
Mått (L x B) 120 x 90 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 47 tum
Längd (metrisk) 120 cm
Material Naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 90 cm