Läs mer
Thermo Scientific™ Sl 8 liten bänkcentrifug serie
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6020009 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Kylt:
Ja
Nej
Beskrivning:
Sl 8 Small bänkcentrifug
Sl 8R liten bänkcentrifug
Förpackningsstorlek:
Varje
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 15132559
Brand: Thermo Scientific™ 75007221
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Utför högkapacitetsarbete i en kompakt design med ett smart, enkelt gränssnitt och flexibiliteten att stödja både kliniska och forskningsapplikationer.
Utför högkapacitetsarbete i en kompakt design. Thermo Scientific™ Sl 8 Small bänkcentrifug, tillgänglig i både ventilerade och kylda modeller, har innovativ teknologi med ett smart, enkelt gränssnitt och flexibiliteten för att möta dina kliniska och forskningsprocesser och protokoll.
Nyckelinnovation:
  • Säker, tryckknapp Thermo Scientific™ Autolås™ rotorbyte på så lite som 3 sekunder ger problemfri rotorinstallation och borttagning och fri tillgång till kammaren för enkel rengöring
  • Förseglingsalternativ för bioinneslutning, inklusive certifierade† Thermo Scientific™ ClickSeal™ lock för handskvänlig, enhandsmanövrering
    • Maximerad utsvängningskapacitet upp till 8 x 50 ml koniska rör, 24 x 5/7 ml blodrör, mikroplattor och mikrorör, allt i en mångsidig centrifug
    • Flexibilitet med fast vinkel för att snurra 50 ml koniska rör vid över 12 000 x g eller ett brett utbud av mikrorör vid hastigheter upp till 30 279 x g
Kliniska applikationer:
  • Kör upp till 24 x 5/7 ml blodrör åt gången i konfiguration med svängbar skopa
  • Utökade programmeringsalternativ med alfanumerisk programnamn för försparade protokoll
  • Autolås rotorbyte förenklar rengöring med full kammaråtkomst
  • Överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna
Forskningsapplikationer:
  • 8 x 50 ml rotorkapacitet för svängande skopor, 4 mikroplattor eller 30 filtreringskolonner för forskningsbehov
  • Autolås rotorbyte för applikationsflexibilitet - gå från 50 ml rör till en mikroplatta till mikrorör utan ansträngning
Denna centrifug har även:
  • Säkerställ ett lugnt laboratorium med låga ljudnivåer, inklusive bara 52 dBA vid prestanda på 17 850 rpm/30 279 x g (med Sl 8R-centrifug)
  • One-touch-drift med försparade protokoll handsk- och tvättmedelsvänligt gränssnitt
  • Mycket synlig bakgrundsbelyst display för enkel avläsning av parametrar över hela laboratoriet
  • Flerspråkiga instruktioner - engelska, holländska, franska, tyska, italienska, ryska och spanska - om programmering, körförhållanden, varningar och servicemeddelanden överensstämmer med de senaste kliniska och säkerhetsstandarderna, såsom UL, CE och IVD
† Bioinneslutningscertifiering av Public Health England, Porton Down, Storbritannien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
Max. Hastighet 4 500 rpm (TX-150 rotor), 16 000 rpm (mikroClick 24 x 2 rotor)
Max. RCF 3 260 x g (TX-150 Rotor); 24 328 x g (mikroClick 24 x 2 Rotor)
Kylt Nej
Höjd (engelska) Exteriör 12,2 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 31 cm
Längd (engelska) Exteriör 18,9 tum
Längd (metrisk) Exteriör 48 cm
Bullernivå <58 dB(A) (med TX-150 rotor); <61 dB(A) (med mikroClick 24 x 2 rotor)
Säkerhetsfunktioner Autolås rotorbytessystem, SMARTSpin ovågdetekteringssystem, certifierade ClickSeal bioinneslutningslock
Bredd (engelska) Exteriör 14,6 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 37 cm
Wattal 310 w
Certifikat och efterlevnad IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, IEC 61010-2-101, EN 61326-1; UL-listad / CE-märkt / IVD-kompatibel / Biocontainment certifierad av Public Health England, Porton Down, Storbritannien
Beskrivning Sl 8 Small bänkcentrifug
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Controllertyp Mikroprocessor
Mått (HWD) 12,2 x 14,6 x 18,9 tum (31 x 37 x 48 cm)
Drivsystem Direkt borstlös induktion
Programlagring 4 protokoll via direktåtkomstnyckel, med namngivningsalternativ och lösenordsskydd tillgängligt
Körtid 99 timmar. 59 min, kontinuerlig
Höjd (engelska) Exteriört lock öppet 26,8 tum
Profil (acceleration/bromsning) 2 (standard och mjuk)
Frekvens 50/60 Hz
Höjd (metrisk) yttre lock öppet 67 cm
Rotor TX-150
Spänning 230 V
Modell SL 8