Läs mer
asecos™ Underbänkskåp för syror och alkali SL-CLASSIC-UB
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 12653515 Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
1 x utdragbar hylla med PP-sump, lastkapacitet: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharts-belagd/PP)
2 x utdragbar hylla (panel melaminhartsbelagd/PP)
2 x utdragbar hylla med PP-sump, lastkapacitet: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharts-belagd/PP)
4 x pull-out Shelves
Material:
Spånskiva
Steel
Förpackningsstorlek:
Varje
Endast för inomhusbruk
Produktkod. 12653515
Brand: asecos™ 3062289230625
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Endast för inomhusbruk
Underbänksskåp för syror och alkalier med utdragbar hylla.
Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga material i arbetsområden
Funktion/konstruktion
  • Robust konstruktion och lång livslängd: tillverkad av mycket resistenta specialplattor av melaminharts
  • Användarvänlig: tillgång till alla containrar, 93° öppning av vingdörren, insidan av skåpet helt synlig
  • Ingen obehörig användning: dörr låsbar med cylinderlås och låslägesindikator (röd/grön)
  • Mobil: hjul med sockel (tillval), enkel förflyttning av skåpet
  • Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 50) till ett tekniskt frånluftssystem
Certifikat
  • typprovad enl
  • EN 16121/16122 överensstämmelse
  • GS-certifierad
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad
Konfiguration 2 x utdragbar hylla (panel melaminhartsbelagd/PP)
Djup (metrisk) interiör 531 mm
Mått (D x B x H) Inredning 531 x 488 x 562 mm
Mått (D x B x H) 570 x 590 x 600 mm
Dörr stil Vinge, Vänsterhängd
För användning med (applikation) Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga material i arbetsområden
Höjd (metrisk) Exteriör 600 mm
Höjd (metrisk) interiör 562 mm
Modell SL.060.059.UB.T
Antal dörrar 1
Antal hyllor 2
Typ av hylla Utdragbar
Ytbeläggning Melaminhartsbelagd, polypropen
Vikt (metrisk) 53.5 kg
Bredd (metrisk) Exteriör 590 mm
Bredd (metrisk) Interiör 488 mm
Färg ljusgrå
Djup (engelska) Exteriör 22.44 in.
Höjd (engelska) Exteriör 23.62 in.
Material Spånskiva
Produkttyp Underbänksskåp för syror och alkalier
Bredd (engelska) Exteriör 23.23 in.