Läs mer
asecos™ Underbänkskåp för syror och alkali SL-CLASSIC-UB
Handla allt asecos Produkter
Konfiguration:
1 x utdragbar hylla med PP-sump, lastkapacitet: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharts-belagd/PP)
2 x utdragbar hylla (panel melaminhartsbelagd/PP)
2 x utdragbar hylla med PP-sump, lastkapacitet: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharts-belagd/PP)
4 utdragbara hyllor
Material:
Spånskiva
Stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga material i arbetsområden
Funktion/konstruktion
- Robust konstruktion och lång livslängd: tillverkad av mycket resistenta specialplattor av melaminharts
- Användarvänlig: tillgång till alla containrar, 93° öppning av vingdörren, insidan av skåpet helt synlig
- Ingen obehörig användning: dörr låsbar med cylinderlås och låslägesindikator (röd/grön)
- Mobil: hjul med sockel (tillval), enkel förflyttning av skåpet
- Ventilation: integrerade luftkanaler redo för anslutning ( DN 50) till ett tekniskt frånluftssystem
Certifikat
- typprovad enl
- EN 16121/16122 överensstämmelse
- GS-certifierad
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 16121/16122 överensstämmelse, GS-certifierad |
| Konfiguration | 1 x utdragbar hylla med PP-sump, lastkapacitet: 25 kg, kapacitet: 11 liter (panel melaminharts-belagd/PP) |
| Djup (metrisk) Exteriör | 570 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 531 mm |
| Beskrivning | Utdragbar hylla är panelmelaminhartsbelagd/PP |
| Mått (D x B x H) Inredning | 531 x 488 x 562 mm |
| Mått (D x B x H) | 570 x 590 x 600 mm |
| Dörr stil | Vinge, Högerhängd |
| För användning med (applikation) | Säker och godkänd förvaring av aggressiva, icke brandfarliga material i arbetsområden |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 600 mm |
| Visa mer |