Läs mer
Metro™ Sned etiketthållare för trådhyllor
Etikettstorlek (engelska):
3 x 1,25 tum.
13 x 1,25 tum.
19 x 1,25 tum.
25 x 1,25 tum.
31 x 1,25 tum.
43 x 1,25 tum.
Etikettstorlek (metrisk):
109.22 x 3.2 cm
33 x 3.2 cm
48 x 3.2 cm
63.5 x 3.2 cm
7.5 x 3.2 cm
72.5 x 3.2 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Längd (engelska) Hylla:
18 tum
24 tum
30 tum
36 tum.
48 tum
Längd (metrisk) Hylla:
45.7 cm
61 cm
76 cm
91.4 cm
121.9 cm
Beskrivning
- Grå solid plasthållare 1,25 in. (32 mm) etiketter på lutande för enklare visning
- Etiketter ingår ej
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Etiketthållare |
| Färg | Grå |
| För användning med (utrustning) | Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™ , Släpp Mat™ trådhyllor, fribärande hyllor |
| Etikettstorlek (engelska) | 3 x 1,25 tum. |
| Etikettstorlek (metrisk) | 7.5 x 3.2 cm |
| Stil | Sned |
| Temperaturområde (engelska) | -18 till 120,2 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -28 till 49 °C |
| Material | Plast |