Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ MINI dialysenheter, 10K MWCO
Produktkod. 11542571 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Produkttyp:
Dialysenhet
Dialysenhet, flytboj
Dialysenhet, mikrocentrifugrör
Dialysis Unit, 15 mL Conical Tube
Dialysis Unit, 50 mL Conical Tube
Kvantitet:
1 kit (10 enheter)
25 Devices
250 enheter
50 enheter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 25
Paket med 250
Paket med 50
Produktkod. 11542571
Brand: Thermo Scientific™ 88401
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför provbuffertbyte med dessa 10 000 MW cut-off (MWCO) engångsbägare av polypropen med integrerade, lågbindande membran.
Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Devices, 10K MWCO, är engångsbägare av polypropen med integrerade, lågbindande membran för dialys och hög återvinning av proteiner och makromolekyler större än 10 kDa i volymer från 10μ L till 2 ml.
Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Devices utvecklades som ett bekvämt sätt att dialysera prover av små volymer av nukleinsyror och proteiner utan onödig provförlust. Borttagning av föroreningar med låg molekylvikt, buffertbyte, avsaltning, jämviktsdialys, mikrokonjugeringsreaktioner och koncentration kan åstadkommas med dessa anordningar. Slide-A-Lyzer MINI-dialysenheter tillverkas i en HEPA-filter/ren miljö och förpackas automatiskt efter montering för att säkerställa att de är fria från föroreningar och redo att användas.
Funktioner av Slide-A-Lyzer MINI dialysenheter, 10K MWCO:
Tre lämpliga —dialysanordningar för 0,1, 0,5 och 2 ml prover passar standard 1,5 ml mikrocentrifug, 15- respektive 50 ml koniska rör.
Utmärkt provåtervinning lågbindande —plast och liten membranyta minimerar provförlusten jämfört med filtrering och hartssystem
Ettstegsprotokoll pipettera provet i MINI-enheten och —placera det i ett rör som innehåller dialysbufferten; ingen mödosam montering, förberedelse av enheten eller dyr utrustning krävs
100 % läckagetestad innovativ design tillåter —inte ''wicking'' som kan uppstå i hemmagjorda enheter
Tidsbesparingar utför avsaltning av nukleinsyror —och proteiner (> 95 % återhämtning) på mindre än 15 minuter, vilket förbättrar provupplösning, kvantifiering och konjugering
Dessa 10K MWCO dialysenheter finns i tre storlekar (0,1, 0,5 och 2 ml kapacitet) och är designade för att möjliggöra enkel tillsättning och borttagning av prov med hjälp av en standardlaboratoriepipett. MINI-enheterna är effektiva och bekväma för att åstadkomma typisk provavsaltning eller buffertbyte på 4 8 –timmar. Till skillnad från andra små provsepareringsanordningar finns det ingen utrustning att montera, inget behov av sprutadaptrar och inga mödosamma steg som krävs för att manipulera provet med liten volym. Det regenererade cellulosamembranet är kompatibelt med ett antal vanliga kemikalier och buffertar.
0,1 mL MINI-dialysanordningarna är utformade för att förslutas (lock medföljer) och sättas in i standard 1,5 mL mikrocentrifugrör. Alternativt kan så många som 25 MINI-enheter placeras i en Slide-A-Lyzer MINI Dialysenhet Float för dialys av flera prover inuti en stor bägare. 0,5- och 2-ml MINI-dialysenheterna passar in och försluts genom att föra in dem i de medföljande 15- respektive 50-ml koniska rören. Rören kan placeras säkert i standardlaboratorieställ eller shakers; denna funktion sparar utrymme, minimerar risken för spill eller kontaminering och eliminerar behovet av flottörer eller stora bägare med buffert. Genom att använda dessa MINI-dialysanordningar kan föroreningar med låg molekylvikt avlägsnas och buffertbyte och avsaltning utföras inom –4 8 timmar med effektivitet, hastigheter och återhämtning som mycket liknar konventionell dialys med en stor dialysatvolym.
Med 0,1 ml MINI-enhet, 100μ L glycinbuffert med pH 2,8 kan jämviktas med 1 liter bikarbonatbuffert med pH 9,4 på mindre än 10 minuter. Som med alla dialysapplikationer beror den observerade dialyshastigheten för varje prov som används med dessa enheter på en mängd olika faktorer inklusive membran till provvolym; temperatur och omrörningshastigheter; molekylvikten, formen, graden av hydratisering och laddningen av molekylerna som passerar genom membranen; och pH, jonstyrka och lösningsmedelsegenskaper hos de använda buffertarna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dialysis Unit, 15 mL Conical Tube
Produktlinje Slide-A-Lyzer
MWCO 10 kDa
Membran Cellulose Membrane, Dialysis
Formatera MINI Dialysis Device
Reningsmål Buffer Exchange, Protein
Samplingsvolym (metrisk) 0.5 mL
Kvantitet 25 Devices
Innehåll och lagring Store at room temperature