Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Tillbehör flytbojar och sprutor
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 mL
5 mL
50 pmol RNA per reaktion
För 0,5 till 3 ml kassetter
För 12 ml kassetter
Produkttyp:
Kassett flytboj
Kassettspruta
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
Beskrivning
Slide-A-Lyzer Dialyskassettsprutor är designade för effektiv laddning av prover i Slide-A-Lyzer kassetter och avlägsnande av prov efter dialys. Cassette Float Booy tillbehör är för användning med Slide-A-Lyzer Dialyskassetter som används för att ta bort föroreningar med låg molekylvikt och utföra buffertbyte, avsaltning och koncentrering.
Minimera provförlust in och ut ur Slide-A-Lyzer Dialyskassetter med hjälp av Slide-A-Lyzer Dialyskassettsprutor för 1-ml till 20-ml provvolymer. Slide-A-Lyzer Kassett flytbojar är designade för flytande 0,5- till 12-ml kassetter i dialysat.
Funktioner av Slide-A-Lyzer Kassetttillbehör inkluderar:
• Sprutorna är av lämplig storlek för olika provvolymer
• Bojar hindrar omröraren från att slita sönder dialysmembranet
• Matchat till Slide-A-Lyzer Kassett för säker passform och minimering av provförlust
• Kemiskt inert
Funktioner av Slide-A-Lyzer Kassetttillbehör inkluderar:
• Sprutorna är av lämplig storlek för olika provvolymer
• Bojar hindrar omröraren från att slita sönder dialysmembranet
• Matchat till Slide-A-Lyzer Kassett för säker passform och minimering av provförlust
• Kemiskt inert
Specifikationer
Specifikationer
| Tillräckligt för | Laddar prover i 0,5 ml kassetter |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Membran | Dialys |
| Formatera | Kassett, tillbehör |
| Kapacitet (metrisk) | 50 pmol RNA per reaktion |
| Produktlinje | Slide-A-Lyzer |
| Kvantitet | 10 sprutor |
| Samplingsvolym (metrisk) | 1 mL |
| Produkttyp | Kassettspruta |