Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Tillbehör flytbojar och sprutor
Produktkod. 10733495 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
20 mL
5 mL
50 pmol RNA per reaktion
För 0,5 till 3 ml kassetter
För 12 ml kassetter
Produkttyp:
Kassett flytboj
Kassettspruta
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 8
Product Code. 10733495
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 66490
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Slide-A-Lyzer Flytbojar och sprutor finns tillgängliga för att stödja en mängd olika dialyskassetter för volymer på 0,1 till 20 ml.
Slide-A-Lyzer Dialyskassettsprutor är designade för effektiv laddning av prover i Slide-A-Lyzer kassetter och avlägsnande av prov efter dialys. Cassette Float Booy tillbehör är för användning med Slide-A-Lyzer Dialyskassetter som används för att ta bort föroreningar med låg molekylvikt och utföra buffertbyte, avsaltning och koncentrering.
Minimera provförlust in och ut ur Slide-A-Lyzer Dialyskassetter med hjälp av Slide-A-Lyzer Dialyskassettsprutor för 1-ml till 20-ml provvolymer. Slide-A-Lyzer Kassett flytbojar är designade för flytande 0,5- till 12-ml kassetter i dialysat.
Funktioner av Slide-A-Lyzer Kassetttillbehör inkluderar:
• Sprutorna är av lämplig storlek för olika provvolymer
• Bojar hindrar omröraren från att slita sönder dialysmembranet
• Matchat till Slide-A-Lyzer Kassett för säker passform och minimering av provförlust
• Kemiskt inert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tillräckligt för Laddar prover i 3 mL kassetter
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Membran Dialys
Formatera Kassett, tillbehör
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Kvantitet 10 sprutor
Samplingsvolym (metrisk) 5 mL
Produkttyp Kassettspruta