Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ Dialyskassetter, 2K MWCO
Produktkod. 10762325 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Samplingsvolym (metrisk):
0.5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 6
Paket med 8
Produktkod. 10762325
Brand: Thermo Scientific™ 66205
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ta bort salter och små föroreningar för att maximera provets renhet och återvinning med Slide-A-Lyzer 2K MWCO dialyskassetter.
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter (2K MWCO) underlättar enkelt och effektivt avlägsnande av salter och små föroreningar från proteiner och andra makromolekyler större än 2 000 Dalton. De finns i fyra storlekar för att rymma provvolymer mellan 0,5 och 30 ml. Dessa enheter är enklare att använda än traditionella dialysslangar, vilket ger snabbare buffertbyte och fullständig provåtervinning.
Slide-A-Lyzer Dialyskassetter är konstruerade av två ark av lågbindande dialysmembran av regenererad cellulosa som är hermetiskt förseglade på vardera sidan av en silikonliknande packning inuti en inert plastram. Slide-A-Lyzer Kassetter kan användas för ett brett spektrum av applikationer inklusive avlägsnande av föroreningar med låg molekylvikt, buffertbyte, avsaltning, jämviktsdialys och provkoncentration. Flytande prover tillsätts och tas enkelt bort genom att penetrera den självtätande packningen med en injektionsnål fäst vid en spruta. Membranet och kassettmaterialen är kompatibla med de flesta vanliga laboratoriekemikalier och buffertar. Inga knutar, klämmor eller lock behövs för att täta enheterna och förhindra läckage och provförlust under dialysproceduren.
Funktioner av Slide-A-Lyzer Dialyskassetter:
Färgkodad —blå ram specificerar kassetter med 2 000 MW porstorleksmembran
Fyra kassettstorlekar välj den —kassett som bäst passar din provvolym (0,5 till 30 ml)
• Platt kassettkammare för snabb dialys —med två membran ger högt förhållande mellan ytarea och volym som maximerar diffusionshastigheten jämfört med cylindriska dialysrör
• Rektangulär kassettdesign med hög återvinning —maximerar återvinning av hela provvolymen via någon av de fyra hörninsprutningsportarna
Membranspecifikationer:
Sammansättning: regenererad cellulosa syntetiserad med viskosmetoden
Tjocklek: 0,9 till 1,2 mil (22,5 till 30μ m)
Hydreringstid som krävs före användning: 2 minuter för normala volymer eller 4 minuter för minimala volymer
Glycerolhalt: ingen
Svavelhalt: 0,169 %
Innehåll av tungmetaller: spår
Volymintervall:
• 0,5 ml = 0,1 till 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 till 3 ml
• 12 ml = 3 till 12 ml
• 30 ml = 12 till 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Dialyskassetter, 0,5 ml
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur
Reningsmål Buffertbyte, Protein
Membran Cellulosamembran, dialys
Formatera Kassett
MWCO 2,0 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Kvantitet 10 kassetter
Samplingsvolym (metrisk) 0.5 mL