Läs mer
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialyskassetter, 10K MWCO
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17894010 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet (metrisk):
3 mL
15 mL
30 mL
70 mL
125 mL
Kvantitet:
10 cassettes
6 cassettes
8 cassettes
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 17894010
Brand: Thermo Scientific™ A52972
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 dialyskassetter underlättar snabb och problemfri dialys av provvolymer från 0,5 till 125 ml. Till skillnad från vanliga platta slangar kräver dessa innovativa enheter inga knutar eller klämmor som kan leda till läckage och provförlust.
De Slide-A-Lyzer G3-kassetter är dialysapparater för engångsbruk designade för att maximera prestanda och funktionalitet. De utgör ett lättanvänt och säkert alternativ till traditionella dialysslangar och används i ett brett spektrum av applikationer, inklusive föroreningar med låg molekylvikt och saltborttagning, buffertbyte och provkoncentration. Till skillnad från vanliga platta slangar kräver dessa innovativa enheter inga knutar eller klämmor som kan leda till läckage och provförlust.
De Slide-A-Lyzer G3-kassetter är dialysapparater för engångsbruk designade för att maximera prestanda och funktionalitet. De utgör ett lättanvänt och säkert alternativ till traditionella dialysslangar och används i ett brett spektrum av applikationer, inklusive föroreningar med låg molekylvikt och saltborttagning, buffertbyte och provkoncentration. Till skillnad från vanliga platta slangar kräver dessa innovativa enheter inga knutar eller klämmor som kan leda till läckage och provförlust.
De nya G3-kassetterna är ergonomiskt utformade för att vara betydligt lättare och mer kompakta än de tidigare generationerna, vilket gör dem lättare att hantera och mer praktiska att använda. Denna nya design erbjuder ett nytt lock som möjliggör enkel provladdning och hämtning, vilket ger visuell och haptisk feedback vid öppning och stängning för att säkerställa provöverföring och säkerhet. Provladdning och borttagning görs enkelt med en serologisk pipett eller injektionsnål (tillval) fäst på en spruta. Alla G3-kassetter har en inbyggd luftkammare som ger flytkraft och vertikal orientering under dialysprocessen.
Slide-A-Lyzer G3 dialyskassetter finns tillgängliga i fem olika storlekar, som rymmer provvolymer från 0,5 till 125 ml, och är försedda med 2K, 3,5K, 10K och 20K molekylviktsgränser (MWCOs).
Kassetterna’ Membranen är sammansatt av lågbindande regenererad cellulosa som ger maximal provrenhet och återvinning. Membranet och kassettmaterialen är kompatibla med de flesta vanliga laboratoriekemikalier och buffertar.
De Slide-A-Lyzer G3-kassetter med 10K MWCO erbjuds också i Electron Beam behandlat format för applikationer som att odla celler, rena virus eller utföra provberedning för andra applikationer som kräver förhållanden som minimerar risken för provkontamination. En dos som har bestämts för att sterilisera enheter användes baserat på biobelastningstestning för att identifiera anaerob tillväxt. Sterilitetstestning utförs inte på enskilda partier.
Funktioner av Slide-A-Lyzer G3 dialyskassetter inkluderar:
Effektiv platt kassettkammare för dialys , —med två membran, ger högt förhållande mellan ytarea och volym och maximerar diffusionshastigheten
Enkelt att använda —provladdning och borttagning med en pipett och/eller spruta
Hög provåtervinning —lågbindande plast och membran hjälper till att minimera provförlusten jämfört med filtrering och hartssystem
• Förseglade membran med maximal provsäkerhet —förhindrar läckage som kan uppstå med dialysslangar och hemmagjorda enheter. Kepsar har visuell och haptisk återkoppling som säkerställer säker stängning av provkammaren
Strömlinjeformad design —mindre plast, lättare enheter
Självflytande format designat för —att flyta självständigt utan användning av externa bojar
Bestrålat alternativ E-stråle —bestrålade kassetter finns tillgängliga för tillämpningar som kräver förhållanden som minimerar risken för provkontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Reningsmål Buffer Exchange, Protein
Membran Cellulose Membrane, Dialysis
Formatera Cassette
Kapacitet (metrisk) 15 mL
MWCO 10 kDa
Produktlinje Slide-A-Lyzer
Kvantitet 8 cassettes
Gröna funktioner Less waste