Läs mer
Kartell Slide Storing System
Inkluderar:
4 fasta fötter
4 svängbara hjul
Beskrivning
- Varje låda rymmer upp till 13 stöd för diabilder (kod 921) och genomskinliga täckplåtar (kod 920), som kan beställas separat
- Varje objektglasstöd kan innehålla 100 objektglas, lätt utdragbara
- Varje hålighet är numrerad
- De genomskinliga locken garanterar en enkel kontroll av innehållet och skyddar objektglasen från damm och andra främmande kroppar
- Det kompletta lagringssystemet kan därför innehålla upp till 5 200 objektglas
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Skjut förvaringsskåp |
| Glidkapacitet | 5000 |
| För användning med (utrustning) | Klassificering och förvaring av objektglas |
| Inkluderar | 4 svängbara hjul |