Läs mer
Epredia™ SlideMate™ Tillbehör
Handla allt Epredia Produkter
Produkttyp:
Digital Imager
LabWriter Programvara
Mini-PC, bildskärm, stativ
Mini-PC-paket, klämarm
Mini-PC-paket, stativ
Tangentbordsgränssnitt
Termiskt överföringsband
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tillbehör inkluderar:
- Uppsamlingssystem Uppsamlingsbrickor (kartong med 4)
- Ficka
- Varmfolietejp, kartong om 5 (rulle med tejp skriver ut ca 20 000 kassetter)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Termiskt överföringsband |
| För användning med (utrustning) | SlideMate™ Skjut skrivare |
| Kvantitet | Box med 5 (skriver ut ca 12 000 diabilder per tejprulle) |