Läs mer
Micronova™ SlideMop™ Platt huvudram och moppöverdrag
Handla allt Micronova Produkter
Material:
Polyester med polyesterfyllning
Polypropen
Rostfritt stål
missing translation for 'unitSize'
Varje
Beschreibung
De Micronova SlideMop™ Flat Head Mop Frame and Covers är designad för användning i den traditionella“ doppa och vrida” metod eller som en“ mättnad” metod där vätskeavfall och/eller utrymmesbesparing är en faktor.
- Hopfällbar moppram med platt huvud och polyesteröverdrag
- Lätt, ekonomisk design för användning i hela anläggningen
- Quiltade polyestermoppöverdrag med polyesterkuddeinredning för spridning av desinfektionsmedel
- Val av ram i rostfritt stål eller plast
- Svängled säkerställer korrekt lyft och drag eller figur 8 rengöringstekniker
- För användning med vanliga plast- eller aluminiumgängade handtag
- Kan användas med handtag i rostfritt stål i SSU-serien med en ACME-adapter
- Använd med W-94 eller W-92 wringer
- Tillverkad för användning i kontrollerade miljöer, ISO 5 till 9
- Tillgänglig gammabestrålad: 25 kGy minsta dos
- God kemikaliebeständighet
- Autoklaveringsbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | SlideMop Hopfällbar ram, gängad handtagsfäste |
| Längd (engelska) | 16 tum |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Längd (metrisk) | 41 cm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Skötselråd | Förvara vid omgivningstemperatur. Skölj för att ta bort desinfektionsmedel före autoklavering eller förvaring |
| För användning med (utrustning) | Skopor och Wringer |
| För användning med (applikation) | Rengöring och sanering av renrumsytor |
| Färgkodad | No |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur