Läs mer
Micronova™ SlideMop™ Mopphuvuden, bestrålade
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. p-9684006 Handla allt Micronova Produkter
För användning med (utrustning):
För användning med ram i rostfritt stål
Produktkod. 16666172
Brand: Micronova™ MZCR6316IR
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Moppöverdrag för användning med Micronova™ SlideMop™ . De SlideMop är ett enkelt, effektivt moppsystem med robusta, hopfällbara plattor som lätt glider in i det quiltade polyestermoppskyddet och låses på plats med en enkel tryck nedåt.
  • Polyester moppöverdrag för användning med the Micronova SlideMop™ Mopp med platt huvud. (För SlideMop ram, se QSM16.)
  • Quiltade polyestermoppöverdrag med polyesterkuddeinteriör för spridning av desinfektionsmedel Tillverkad för användning i kontrollerade miljöer, ISO 5 till 9
  • God kemikaliebeständighet
Specifikationer
Produkttyp Bestrålad Mop Slipcover
Typ av huvud Plan
Färg Vitt
Längd (engelska) 16 tum
Sterilitet Sterila
Längd (metrisk) 41 cm
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Återanvändbar
Skötselråd Objektet kan tvättas och återanvändas. Försiktighet bör iakttas för att helt eliminera desinfektionsmedel före återanvändning eller ångsterilisering. Vatten- eller torktumlarens temperatur bör inte överstiga 180 °C.
För användning med (utrustning) För användning med ram i rostfritt stål
För användning med (applikation) Rengöring och sanering av renrumsytor
Färgkodad No
Material Polyester med polyesterfyllning