Läs mer
Molecular Probes™ SlowFade™ Diamond Antifade Mountant med DAPI
Produktkod. 15451244
Volym (metrisk):
2 ml
10 ml
5 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
10ml
2ml
Paket med 5
Produktkod. 15451244
Brand: Molecular Probes™ S36964
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
SlowFade™ Diamond Antifade Mountant med DAPI
SlowFade™ Diamond Antifade Mountant är ett glycerolbaserat flytande monteringsmedel som appliceras direkt på fluorescerande märkta celler eller vävnadsprover på objektglas. SlowFade™ Diamantmontering ger överlägset antiblekningsskydd över hela det visuella och IR-spektrumet. Du kan använda SlowFade™ Diamantmonteringsmedel med nästan alla fluorescerande färgämnen eller fluorescerande proteiner (t.ex. GFP, RFP, mCherry) för att uppnå den ljusaste signalen och lägsta bakgrunden.
Funktioner av SlowFade™ Diamond Antifade Mountant inkluderar:
  • Skyddar fluorescerande färgämnen och fluorescerande protein från att blekna, över hela synliga och IR-spektrum
  • Färdig att använda vätska som inte härdar; prover kan ses omedelbart
  • Idealisk för Alexa Fluor™ och traditionella färgämnen, såsom FITC och Cy ™3, och fluorescerande proteiner som GFP, RFP och mCherry
  • Upprätthåller fluorescenssignalen —liten eller ingen släckning
    Läs mer om SlowFadfe™ Antiblekningsmedel .
    SlowFade™ Diamond Antifade Mountant kommer redan blandat och redo att användas i en droppflaska, med eller utan DAPI. Lägg bara en droppe på provet, lägg till ett täckglas och bild. SlowFade™ Diamantmonteringsmedel är ett icke-härdande monteringsmedel som bildar en nästan perfekt optisk väg (1,42 RI). När täckglaskanterna förseglas med ett lämpligt täckglastätningsmedel kan prover lagras i dagar till veckor. Om långtidslagring önskas med ett brytningsindex (RI) närmare immersionsolja, då ProLong™ Diamond Antifade Mountant rekommenderas. Med de egenskaper som inte kräver härdning SlowFade™ Diamantmonteringsmedel, prover kan utvärderas och avbildas direkt efter märkning.
    Få fotoblekningsskydd över hela synliga och IR-spektrum
    Oavsett vilka fluorescerande färgämnen eller fluorescerande proteiner du använder, SlowFade™ Diamantmonteringsmedel hjälper till att ge det bästa skyddet mot fotoblekning. Det har visat sig ha klassens bästa prestanda mot ett brett utbud av fluorescerande färgämnen, inklusive Alexa Fluor™ färgämnen, FITC, TRTC, Texas Red™ , Cy 3 ™och Cy ™5. SlowFade™ Diamond släcker inte, och dess förmåga att ge en ljusare signal, mot ingen bakgrund, hjälper till att säkerställa att du får bästa kvalitet och högupplösta bilder för publicering.
    Stabila signaler under bildbehandling och för omedelbar visning
    SlowFade™ Diamantmonteringsmedel är det idealiska alternativet för att analysera prover direkt efter märkning. Dess antiblekningsegenskaper för både fluorescerande färgämnen och fluorescerande proteiner bevarar signalstyrkan under långvariga bildbehandlingssessioner, såsom upprepad skanning under konfokal laserskanningsbelysning eller med superupplösningsmikroskopi. Och det är lätt att använda —helt enkelt ta bort överflödigt vatten från det färgade provet och montera. Ett objektglastätningsmedel kan användas för att bevara objektglasen i dagar eller veckor. Om längre arkivering önskas, då SlowFade™ Diamantmonteringsmedel kan tvättas bort med PBS, och proverna monteras om med ProLong™ Diamond Antifade Mountant.
    Uppnå utmärkt brytningsindex för skarpa bilder
    För moderna högupplösta bildbehandlingstillämpningar är matchning av brytningsindex (RI) avgörande. SlowFade™ Diamantmonteringsmedlet har ett RI på 1,42 , vilket är mycket närmare RI för celler eller vävnad. För tjocka prover kan det vara viktigt att använda SlowFade™ mountaint för att få högupplösta bilder.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Kvantitet 5 x 2 mL
    Produkttyp Antiblekningsfäste
    Innehåll och lagring Innehåller 5 droppflaskor innehållande 2 mL reagens vardera.
    • Förvaras vid 2-8 °C eller fryst vid -5 till -30 °C.
    • Skydda från ljus.
    • Stabil i minst 6 månader efter mottagande.
    Produktlinje SlowFade
    Reagenstyp Monteringslösning, Antifade-lösning
    Volym (metrisk) 5 x 2 ml