Läs mer
SI Analytics™ Hot Plate Stirrer, 550°C, Glass Ceramic
Handla allt SI Analytics Produkter
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Features a glass-ceramic heating surface
- Includes a cable
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Glass Ceramic |
| Spänning | 230 V |
| Inkluderar | Cable |
| Elektriska krav | 230 V |
| Modell | SLR |
| Storlek | 6.1 in. dia. |
| Höjd (metrisk) | 85 mm |
| Temperatur (metrisk) | Ambient to 550°C |
| Bredd (metrisk) | 240 mm |
| Längd (metrisk) | 370 mm |
| Visa mer |