Läs mer
Hamilton™ Små nav avtagbara nålar
Produktkod. 10140888
Nålmätare:
18 G
22 G
22s G
23s G
26 G
26s G
28 G
29 G
30 g
31 G
32 G
33 G
Nålpunktstil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10140888
Brand: Hamilton™ 773101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Finns i anpassade längder och spetsstilar för att passa dina laboratoriebehov. Hamilton™ Små nav avtagbara nålar är tillverkade av rostfritt stål.
  • Autoklaveringsbar
  • Standard nållängd är 2 in. /51mm
  • Kan användas med (RN)-liknande sprutor som är 100 L μoch mindre
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Rostfritt stål
Nålmätare 26 G
Diameter (metrisk) Inre 0.26 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.46 mm
Produkttyp Avtagbar anpassad nål
Längd (metrisk) nål 9,52 till 304 mm
Nålpunktstil 5 eller AS
För användning med (utrustning) Små avtagbara sprutor (100 μL och mindre)