Läs mer
Hamilton™ Små nav avtagbara nålar
Nålmätare:
18 G
22 G
22s G
23s G
26 G
26s G
28 G
29 G
30 g
31 G
32 G
33 G
Nålpunktstil:
2, 3 eller 4
5 eller AS
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Autoklaveringsbar
- Standard nållängd är 2 in. /51mm
- Kan användas med (RN)-liknande sprutor som är 100 L μoch mindre
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Rostfritt stål |
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.41 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 0.72 mm |
| Produkttyp | Avtagbar anpassad nål |
| Längd (metrisk) nål | 9,52 till 304 mm |
| Nålpunktstil | 5 eller AS |
| För användning med (utrustning) | Små avtagbara sprutor (100 μL och mindre) |