Läs mer
IBA Lifesciences pDSG-IBA Small Mammalian Expression Vector
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Vektor:
pDSG-IBA102
pDSG-IBA103
pDSG-IBA104
pDSG-IBA105
pDSG-IBA43
pDSG-IBA45
pDSG-IBAWt2
pDSG-IBAWtl
Protein Tag:
Hans Tag (6x), Strep-tag II
Otaggad
Twin-Strep-tag
Förpackningsstorlek:
5µg
Beskrivning
pDSG-IBA-vektorer för MEXi däggdjursexpressionssystem
- Liten transient expressionsvektor speciellt utvecklad för användning i kombination med MEXi däggdjursexpressionssystem.
- Designad för stabilt och icke-replikativt övergående uttryck på hög nivå i de flesta däggdjursvärdar som innehåller följande element:
- Humant cytomegalovirus (CMV) omedelbart-tidig promotor för högnivåuttryck i ett brett spektrum av däggdjursceller
- Episomal replikation genom Epstein Barr Virus replikationsursprung (oriP) kräver kromosomalt uttryckt nukleärt antigen kodat av EBNA-1
- Ampicillinresistens och ColE1-replikationsursprung (pUC) för förökning i E. coli i ett högt antal plasmidkopior
Observera att kloning in i pDSG-IBA-acceptorvektorer obligatoriskt kräver restriktionsenzymet Esp3I eftersom ingen annan MCS för integrering av en gen av intresse är tillgänglig. Förutom direkt kloning av genen av intresse i pDSG-IBA-vektorer med Esp3I, är ett annat alternativ via en så kallad Entry-Vector möjlig.
Specifikationer
Specifikationer
| Konstitutivt eller inducerbart system | Konstitutiv |
| Markör Gene | Ampicillin |
| Promotor | CMV |
| Produkttyp | Vektor |
| Urvalsagent (eukaryot) | Geneticin™ (G-418) |
| Innehåll och lagring | Rekommenderas: °2 C till °8 C för frekvent användning, -°20 C för långtidsförvaring |
| Art | Däggdjur |
| Protein Tag | Otaggad |
| Kloningsmetod | Direkt kloning |
| Koncentration | 250 ng/μ L |
| Visa mer |