Läs mer
Cole-Parmer™ Små Tough-Spot-etiketter
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Färg:
Blått
Rött
Förpackningsstorlek:
1000 rullar
Paket med 1000
Beskrivning
- Färdigskurna, avdragbara etiketter är den idealiska storleken för att passa mikrocentrifugrör och andra laboratoriebehållare.
- Tål temperaturer så låga som -20 °C; -80 °C när de används med jungfruliga polypropenrör.
- Slit- och smutsavvisande.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Material | Polyester |
| Diameter (metrisk) | 0.375 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Temperaturområde (metriskt) | –80° när den används med jungfruliga polypropenrör. Annat,– 20 °C |