Läs mer
Sampling Systems™ Medicinkoppar med liten volym
Produktkod. 15809721 Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15809721
Brand: Sampling Systems™ A76430
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med en platt bas för att göra dem idealiska för vågar. Sampling Systems™ Small Volume Medicine Cups är idealiska för att hålla små mängder tabletter, granulat eller pulver.
  • 304 rostfritt stål
  • Sprickfri
  • Polerad
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 50mm
Kapacitet (metrisk) 30 mL
Material Rostfritt stål