Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Proteinas K-satser
Produktkod. p-6911036
Beskrivning:
SMART Digest Proteinase K Kit Bulk Resin alternativ med SOLAμ /uppsamlingsskylt
SMART Digest Proteinase K Kit Magnetic Bulk Resin alternativ med SOLAμ /uppsamlingsskylt
SMART Digest Proteinase K Kit med SOLAμ /uppsamlingsskylt
SMART Digest Proteinase K Kit, Bulk Resin alternativ
SMART Digest Proteinase K Kit, Bulk Resin-alternativ med filter/uppsamlingsplatta
SMART Digest Proteinase K Kit, Magnetic Bulk Resin alternativ
SMART Digest Proteinase K Kit, Magnetic Bulk Resin alternativ med filter/uppsamlingsplatta
SMART Digest Proteinase K Kit, med filter/uppsamlingsplatta
SMART Digest Proteinase K Kit, med uppsamlingsplatta
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15658673
Brand: Thermo Scientific™ 60109107
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få snabb, enkel, mycket reproducerbar och känslig immuninfångning och proteinnedbrytning i en enda brunn för dina biomarkörstudier.
Få högkvalitativa analytiska resultat från proteinsmältning genom att använda Thermo Scientific™ SMART Digest™ Proteinas K-satser. Ett betydande framsteg i provberedningen för biofarmaceutisk forskning ger kiten snabb och enkel proteinnedbrytning med hög reproducerbarhet, hög känslighet och höga nivåer av datakvalitet i ett format som är kompatibelt med automatisering. SMART Digest Kits är en betydande förbättring jämfört med nuvarande teknologier för proteinnedbrytning i lösning, som inte är reproducerbara, har dålig känslighet och använder utdragna metoder som inte är mottagliga för automatisering.
Proteinas K Proteindigestion
SMART Digest-kit gör att du kan karakterisera och kvantifiera proteiner snabbare, enklare och snabbare än någonsin tidigare. Denna version av kitet använder proteinas K, som klyver peptidbindningen intill karboxylgruppen av alifatiska och aromatiska aminosyror med blockerade alfaaminogrupper.
Lätt och enkelt
  • Betydligt ökad hastighet för provbearbetning
  • Enkel process
  • Automatisera enkelt hela protokollet för bearbetning med hög genomströmning
Tillförlitliga resultat
  • Ökad reproducerbarhet jämfört med befintliga protokoll
  • Högre känslighet
  • Högre datasäkerhet
Reducerar avsevärt provberedningstiden
Vanligtvis tar det mindre än 60 minuter (beroende på provets komplexitet) för att uppnå full smältning, medan en smältning i lösning kan ta upp till 24 timmar.
Renare prover
Minskning av antalet kemikalier som används och den immobiliserade proteinas K-designen hjälper till att lindra kemiskt inducerade posttranslationella modifieringar (PTM) och autolys. Resultaten är lättare att tolka.
Par med SOLAμ SPE-plattor för avsaltning
När den används med SMART Digest för avsaltning, Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE extraktionsplattor i fast fas ger en snabb, lättanvänd, robust och lätt automatiserbar provberedningslösning för analys av biomolekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning SMART Digest Proteinase K Kit, med uppsamlingsplatta
Fånga Hold (Håll)
Klyvning Peptidbindning intill karboxylgruppen av alifatiska och aromatiska aminosyror med blockerade alfaaminogrupper
Enzym Proteinas K
Formatera SMART Digest Resin förfyllt i PCR-rör
För användning med (applikation) Peptidkvantifiering, Peptidkartläggning
Produktlinje SMART Smälta
Typ Protein Digestion
Inkluderar SMART Digest Resin förfyllt i 96 PCR-rör, uppsamlingsplatta