Läs mer
Thermo Scientific™ SMART Digest™ Trypsinsatser
Produktkod. 15658663
Formatera:
SMART Digest Lågt pH-harts förfyllt i PCR-rör
SMART Digest Resin förfyllt i PCR-rör
SMART Digest Resin, Bulk Icke-magnetisk
SMART Digest Resin, Bulk Magnetic
SMART Digest låg pH-buffert
SMART Smält lösligt trypsin
Typ:
Protein Digestion
Protein Digestion, MAM
Inkluderar:
Bulk Icke-magnetisk SMART smält harts, SMART Digest buffert, uppsamlingsplatta, SOLAμ SPE-platta
Bulk Icke-magnetisk SMART smält harts, SMART Digestbuffert, uppsamlingsplatta, filterplatta
Bulk magnetisk SMART smält harts, SMART Digestbuffert, uppsamlingsplatta, filterplatta
Magnetisk bulk SMART smält harts, SMART Digest buffert
Magnetisk bulk SMART smält harts, SMART Digest buffert, uppsamlingsplatta, SOLAμ SPE-platta
SMART Digest Resin förfyllt i 96 PCR-rör, uppsamlingsplatta
SMART Digest Resin förfyllt i 96 PCR-rör, uppsamlingsplatta, SOLAμ SPE-platta
SMART Digest Resin förfyllt i 96 PCR-rör, uppsamlingsplatta, filterplatta
SMART Digest låg pH-buffert
SMART Digest lågt pH-harts förfyllt i 96 PCR-rör, uppsamlingsplatta
SMART Smält lösligt trypsin, SMART Digest buffert, uppsamlingsplatta
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
Produktkod. 15658663
Brand: Thermo Scientific™ 60109102B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skaffa snabb, enkel och mycket reproducerbar trypsinproteinspjälkning för peptidkarakterisering och kvantifiering i biofarmaceutisk proteinforskning.
Få högkvalitativa analytiska resultat från proteinsmältning med hjälp av Thermo Scientific™ SMART Digest™ Kit. Ett betydande framsteg i provberedningen för biofarmaceutisk proteinforskning, kiten ger snabb och enkel proteinnedbrytning med hög reproducerbarhet, hög känslighet och höga nivåer av datakvalitet i ett format som är kompatibelt med automatisering. De SMART Digest Kits är en betydande förbättring jämfört med nuvarande teknologier för proteinnedbrytning i lösning, som inte är reproducerbara, har dålig känslighet och använder utdragna metoder som inte är mottagliga för automatisering.
Trypsin Protein Digestion
SMART Digest-kit gör att du kan karakterisera och kvantifiera proteiner snabbare, enklare och snabbare än någonsin tidigare. Denna version av kitet använder trypsin, som klyver peptider på den C-terminala sidan av lysin- och argininaminosyrarester.
Lätt och enkelt
  • Betydligt ökad hastighet för provbearbetning
  • Enkel process
  • Automatisera enkelt hela protokollet för bearbetning med hög genomströmning
Tillförlitliga resultat
  • Ökad reproducerbarhet jämfört med befintliga protokoll
  • Högre känslighet
  • Högre datasäkerhet
Reducerar avsevärt provberedningstiden
Vanligtvis tar det mindre än 60 minuter (beroende på provets komplexitet) för att uppnå full smältning, medan en smältning i lösning kan ta upp till 24 timmar.
Renare prover
Minskning av antalet använda kemikalier och den immobiliserade trypsindesignen hjälper till att lindra kemiskt inducerade posttranslationella modifieringar (PTM) och autolys. Detta resulterar i resultat som är lättare att tolka.
Par med SOLAμ SPE-plattor för avsaltning
När den används med SMART Digest kit för avsaltning, Thermo Scientific™ SOLAμ™ SPE extraktionsplattor i fast fas ger en snabb, lättanvänd, robust och lätt automatiserbar provberedningslösning för analys av biomolekyler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Protein Digestion
Beskrivning SMART Digest Trypsin Kit, Bulk Resin-alternativ med filter/uppsamlingsplatta
Formatera SMART Digest Resin, Bulk Icke-magnetisk
Enzym Trypsin
Klyvning C-terminala sidan av lysin och argininaminosyror
Fånga Hold (Håll)
Produktlinje SMART Smälta
För användning med (applikation) Peptidkvantifiering, Peptidkartläggning
Inkluderar Bulk Icke-magnetisk SMART smält harts, SMART Digestbuffert, uppsamlingsplatta, filterplatta