Läs mer
Cole-Parmer™ Engångsspatel av polypropen, blå
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
210 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 300
Beskrivning
Minska korskontaminering med dessa engångsspadar av polypropen. Engångsspadar av polypropen är idealiska för överföring, insamling och manipulation av kemiskt och biologiskt material. Spatlar har både en skopände och en spatelände.
- Engångsspadar av polypropen (PP).
- Använd som spatel, rörstav eller polis
- Den konturerade änden är splittringsbeständig även när den utsätts för flytande kväve
- Flexibel nog att passa i många små behållare för att skrapa eller samla prover
- Ihålig kärna minskar värme- och kylöverföring
- Kan användas med utspädda syror och baser
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 300 Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Scoop End, Spatel End |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | Spatel |
| För användning med (applikation) | För överföring, insamling och hantering av kemiskt och biologiskt material, som används med utspädda syror och baser, minska korskontamineringen |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 210 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur